Läs mer
Merck Strat-M™ Membran
Produktkod. 15808506 Handla allt Merck Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15808506
Brand: Merck SKBM02560
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Strat-M™ Membrane är en syntetisk, icke-djurbaserad modell för transdermal diffusionstestning som förutsäger diffusion i mänsklig hud utan lot-till-lot-variabilitet, säkerhet och lagringsbegränsningar.
  • Aktiva farmaceutiska ingredienser (API )
  • Kosmetiska aktiva
  • Formuleringar
  • Personliga vårdprodukter
  • Bekämpningsmedel och kemikalier
  • Förutsäger diffusion i mänsklig hud för ett brett utbud av föreningar och formuleringar
  • Uppvisar differentiell permeabilitet i närvaro av förstärkare och är kompatibel med vanliga formuleringsformat, så det är lämpligt att använda under formuleringsoptimering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polyetersulfon, Polyolefin, Syntetisk Lipid Efterbehandling
Filterkod SKBM
Yttyp Vanlig
Tjocklek (metrisk) 300μ m
Typ Transdermal diffusionstestmodell
Diameter (metrisk) 2.5 cm