Läs mer
Phenomenex™ Bostadsrätts™ C18-E On-Line SPE-kolumn
Produktkod. 31745408 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Partikelstorlek:
20 μm
50 μm
55 μm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Partikelstorlek
31745408 20 μm
31742121 55 μm
31743561 50 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31745408 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer 00MS039B0CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Strata SPE-produkter tillverkas för att ge dig optimal kvalitet, reproducerbarhet och prestanda. Med över 20 års erfarenhet ger Strata SPE-produkter rena extrakt och hög återvinning för en mängd målanalyter över olika provmatriser.
  • Tillgängliga retentionsmekanismer inkluderar omvänd fas, jonbyte, normalfas och blandad fas
  • 24 faser och räknar ner
  • Renare extrakt och reproducerbara resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör eller automatiserad SPE-utrustning
Partikelstorlek 20 μm
Sorbent C18-E
Typ Extraktionskolonn i fast fas