Läs mer
Phenomenex™ Strata™ C18-T kiselbaserad SPE-tub
Produktkod. 31748349 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
10 g
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
6 mL
12 mL
60 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Volym (metrisk)
31748349 1 g 12 mL
31741599 100 mg 1 mL
31747957 200 mg 3 mL
31745417 500 mg 3 mL
31742506 500 mg 6 mL
31744876 1 g 6 mL
31743834 10 g 60 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31748349 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer 8BS004JDGT
Spara upp till 50 % på Phenomenex
Använd kampanjkoden 27955
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Strata SPE-produkter tillverkas för att ge dig optimal kvalitet, reproducerbarhet och prestanda. Med över 20 års erfarenhet ger Strata SPE-produkter rena extrakt och hög återvinning för en mängd målanalyter över olika provmatriser.
  • Tillgängliga retentionsmekanismer inkluderar omvänd fas, jonbyte, normalfas och blandad fas
  • 24 faser och räknar ner
  • Renare extrakt och reproducerbara resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvikt 1 g
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör eller automatiserad SPE-utrustning
Partikelstorlek 55 μm
Sorbent C18-T
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Volym (metrisk) 12 mL