Beskrivning
- Tillgängliga retentionsmekanismer inkluderar omvänd fas, jonbyte, normalfas och blandad fas
- 24 faser och räknar ner
- Renare extrakt och reproducerbara resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvikt | 750 mg |
| För användning med (utrustning) | Vakuumgrenrör eller automatiserad SPE-utrustning |
| Partikelstorlek | 55 μm |
| Sorbent | PAH |
| Typ | Extraktionskolonn i fast fas |
| Volym (metrisk) | 6 mL |