Läs mer
Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silika-SPE-rör
Produktkod. 31743910 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt:
100 mg
200 mg
500 mg
550 mg
1 g
1000 mg
2 g
5 g
5000 mg
10 g
20 g
Volym (metrisk):
1 mL
1.5 mL
3 mL
3.5 mL
6 mL
6.5 mL
12 mL
20 mL
60 mL
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Volym (metrisk)
31743910 5 g 20 mL
31745134 100 mg 1 mL
31747443 100 mg 3 mL
31741965 200 mg 3 mL
31741444 500 mg 3 mL
31742774 550 mg 3.5 mL
31743913 550 mg 3 mL
31744478 500 mg 6 mL
31748850 500 mg 6.5 mL
31745794 500 mg 12 mL
31744687 1 g 6 mL
31746730 1000 mg 6 mL
31747439 1000 mg 6.5 mL
31746433 1 g 12 mL
31742332 2 g 12 mL
31741620 5000 mg 20 mL
31742986 10 g 60 mL
31744479 20 g 60 mL
31747253 100 mg 1.5 mL
31746180 500 mg 3.5 mL
31746285 1 g 6.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 31743910 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer 8BS012LEG
Spara upp till 50 % på Phenomenex
Använd kampanjkoden 27955
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Strata SPE-produkter tillverkas för att ge dig optimal kvalitet, reproducerbarhet och prestanda. Med över 20 års erfarenhet ger Strata SPE-produkter rena extrakt och hög återvinning för en mängd målanalyter över olika provmatriser.
  • Varumärke: Strata
  • Teknik: SP
  • Separationsläge: Normalfas
  • Fas: SI-1 kiseldioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvikt 5 g
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör eller automatiserad SPE-utrustning
Partikelstorlek 55 μm
Sorbent SI-1 kisel
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Volym (metrisk) 20 mL