Läs mer
Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silika-SPE-rör
Produktkod. 31748850 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt:
100 mg
200 mg
500 mg
550 mg
1 g
1000 mg
2 g
5 g
5000 mg
10 g
20 g
Volym (metrisk):
1 mL
1.5 mL
3 mL
3.5 mL
6 mL
6.5 mL
12 mL
20 mL
60 mL
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Volym (metrisk)
31748850 500 mg 6.5 mL
31745134 100 mg 1 mL
31747443 100 mg 3 mL
31741965 200 mg 3 mL
31741444 500 mg 3 mL
31742774 550 mg 3.5 mL
31743913 550 mg 3 mL
31744478 500 mg 6 mL
31745794 500 mg 12 mL
31744687 1 g 6 mL
31746730 1000 mg 6 mL
31747439 1000 mg 6.5 mL
31746433 1 g 12 mL
31742332 2 g 12 mL
31743910 5 g 20 mL
31741620 5000 mg 20 mL
31742986 10 g 60 mL
31744479 20 g 60 mL
31747253 100 mg 1.5 mL
31746180 500 mg 3.5 mL
31746285 1 g 6.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 31748850 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer 8BS012HCL
Spara upp till 50 % på Phenomenex
Använd kampanjkoden 27955
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Strata SPE-produkter tillverkas för att ge dig optimal kvalitet, reproducerbarhet och prestanda. Med över 20 års erfarenhet ger Strata SPE-produkter rena extrakt och hög återvinning för en mängd målanalyter över olika provmatriser.
  • Varumärke: Strata
  • Teknik: SP
  • Separationsläge: Normalfas
  • Fas: SI-1 kiseldioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvikt 500 mg
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör eller automatiserad SPE-utrustning
Partikelstorlek 55 μm
Sorbent SI-1 kisel
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Volym (metrisk) 6.5 mL