Läs mer
Phenomenex™ Strata-X-CW™ 96-brunnsplattor (polymer svag katjon)
Produktkod. 31749169 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt:
10 mg
30 mg
60 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt
31749169 30 mg
31748262 10 mg
31741603 60 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31749169 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer 8ES035TGB
Spara upp till 50 % på Phenomenex
Använd kampanjkoden 27955
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Utnyttja renlighet utan att offra återvinningen med Strata-X polymera sorbenter för fastfasextraktion (SPE). Dessa sorbenter finns med unika selektiviteter utvecklade för att täcka ett brett spektrum av analyter och förenkla metodutvecklingsprocessen.
  • Märke: Strata-X
  • Teknik: SP
  • Separationsläge: Multi-mode
  • Fas: X-CW, svag katjonblandad mode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvikt 30 mg
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör eller automatiserad SPE-utrustning
Partikelstorlek 33 μm
Sorbent X-CW, Svag katjonblandad modus
Typ 96-brunnsplatta
Kvantitet 2 Pk.