Läs mer
Thermo Scientific™ Stray Light Standards
Produktkod. p-4531999 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Stray Light Standard, KCl
Stray Light Standard, NaI
Våglängdsområde:
190 to 210 nm
250 till 270 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11863764
Brand: Thermo Scientific™ 9423UV95500E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ NIST™ spårbara standarder verifierar spektrofotometerns ströljusspecifikation.
Varje Thermo Scientific Stray Light Standard slutar sända ljus under en specifik våglängd. Under denna cut-off kan vilket uppmätta värde som helst tillskrivas instrumentellt ströljus. Ett uppmätt värde på ströljus som inte uppfyller instrumentspecifikationerna kan indikera ett problem med instrumentlampan och kan resultera i analytiska fel.
Följande standarder finns tillgängliga för ströljusmätningar:
  • Kaliumklorid, cutoff vid 200nm
  • Natriumjodid, cutoff vid 260nm
  • Natriumnitrat, cutoff vid 390nm
Stray Light Standards tillhandahålls i permanent förseglade kvartskyvetter. En vattenblank som motsvarar varje specifik standard levereras med varje Stray Light Standard för att utföra blankavläsningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering NIST Spårbar
Typ Stray Light Standard, NaI
Våglängdsområde 250 till 270 nm
För användning med (utrustning) Evolution 60S, 201, 220 260 Bio , 300, GENESYS 10S, BioMate 3S
Inkluderar Blank och 10 g/L NaI Standard