Läs mer
Riley™ Stream Evo Eco LED Skyddsglasögon
Beskrivning
- Stream Evo Eco säkerhetsglasögon ger extrem komfort och bärbarhet med ett brett utbud av linsalternativ som passar olika förhållanden
- Enkel omslutande polykarbonatlins,
- Mjuk
- Finns i mindre storlek – Stream Evo Small
- Ingen engångsförpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Reptålig, Anti-dimma |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Ram färg | Grå |
| nr per ärende | 200/Cs. |
| Vikt (engelska) | 2,38 oz. |
| Vikt (metrisk) | 67.5 g |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polykarbonat |
| Visa mer |