Läs mer
Uvex™ Street Hoody Jacka 7403-Nachtblau
Produktkod. 17206551 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17206551 Betydande -
17216551 X-large Varje
17226551 2X-large -
17236551 3X-large -
17246551 4X-stor -
17256551 5X-stor -
17266551 6X-stor -
17276541 X-Small -
17286541 Liten -
17296541 Intermediär Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17206551 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8930911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 SEK
    1123.51 SEK / Paket med 1
    Save 41.49 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De uvex suXXeed-kollektionen får allt på plats: genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken. Kan bäras i industri- och metallbearbetningsmiljöer såväl som på fritiden
  • Lätt softshelljacka uvex perfekt
  • Färg: svart/blå
  • Material: 94% polyester, 6% spandex insida: 100% polyester, mesh
  • Andningsbart, vatten- och vindavvisande material, avtagbara ärmar, ståkrage, reflekterande uvex logotyp
  • Reflexrör
  • Storlekar: S-XXXL
  • Skötselråd: - 30 °C tvättbar, omöjlig är klorering och - torktumlare - strykning 1 punkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Betydande
Kön Herr
Material Polyester
Färg Blått
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Jacka för allmänt bruk
Tjocklek 260 g/m²