Läs mer
Uvex™ Street Hoody Jacka 7403-Nachtblau
Produktkod. 17296541 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17296541 Intermediär Varje
17206551 Betydande -
17216551 X-large Varje
17226551 2X-large -
17236551 3X-large -
17246551 4X-stor -
17256551 5X-stor -
17266551 6X-stor -
17276541 X-Small -
17286541 Liten -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17296541 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8930910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 SEK
    1123.51 SEK / Paket med 1
    Save 41.49 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
De uvex suXXeed-kollektionen får allt på plats: genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken. Kan bäras i industri- och metallbearbetningsmiljöer såväl som på fritiden
  • Lätt softshelljacka uvex perfekt
  • Färg: svart/blå
  • Material: 94% polyester, 6% spandex insida: 100% polyester, mesh
  • Andningsbart, vatten- och vindavvisande material, avtagbara ärmar, ståkrage, reflekterande uvex logotyp
  • Reflexrör
  • Storlekar: S-XXXL
  • Skötselråd: - 30 °C tvättbar, omöjlig är klorering och - torktumlare - strykning 1 punkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Kön Herr
Material Polyester
Färg Blått
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Jacka för allmänt bruk
Tjocklek 260 g/m²