Läs mer
Uvex™ Street Hoody Jacka 7403-Nachtblau
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lätt softshelljacka uvex perfekt
- Färg: svart/blå
- Material: 94% polyester, 6% spandex insida: 100% polyester, mesh
- Andningsbart, vatten- och vindavvisande material, avtagbara ärmar, ståkrage, reflekterande uvex logotyp
- Reflexrör
- Storlekar: S-XXXL
- Skötselråd: - 30 °C tvättbar, omöjlig är klorering och - torktumlare - strykning 1 punkt
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Betydande |
| Kön | Herr |
| Material | Polyester |
| Färg | Blått |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Jacka för allmänt bruk |
| Tjocklek | 260 g/m² |