Description
- Strep-™Tactin XT 4Flow™ patroner innehåller en 4 % agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin XT ™och är tillämpliga för rening av Strep-tag II eller™ Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner med HPLC/FPLC-enheter som t.ex Äkta™ system (Cytiva ).
- På grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95 %), och högsta bindningsaffinitet, rekommenderas hartset för alla proteinklasser, speciellt för låga mängder eller utmanande proteiner.
- Den lågkoncentrerade agarosen möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen, vilket gör den särskilt lämplig för rening av mål med hög molekylvikt.
- Dessutom Strep-™Tactin XT 4Flow™ tillåter applicering av denatureringsmedel såsom urea.
Specifications
Specifications
| Typ av stöd | 4% agaros, tvärbunden |
| Partikelstorlek | 50 till 150μ m |
| Kvantitet | 1 x 5 mL |
| För användning med (applikation) | HPLC/FPLC |
| Mål | Twin-Strep-Tag™ och Strep-tag ™II |
| Typ | Högkapacitetskromatografikassett |
| Formatera | Förpackad patron |
Endast för forskning.