Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Toner med hög kapacitet
Produktkod. 17295794 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17295794 1 x 5 mL
17285794 1 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17295794 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 25028001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Strep-™Tactin XT 4Flow™ högkapacitetspatron är en HPLC/FPLC-patron för att rena Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ högkapacitetspatroner innehåller en 4 % agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin XT och ™är användbara för rening av Strep-tag II eller™ Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner med HPLC/FPLC-enheter som t.ex Äkta™ system (Cytiva ).
  • På grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95 %), och högsta bindningsaffinitet, rekommenderas hartset för alla proteinklasser, speciellt för låga mängder eller utmanande proteiner.
  • Den lågkoncentrerade agarosen möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen, vilket gör den särskilt lämplig för rening av mål med hög molekylvikt.
  • I jämförelse med Strep-Tactin ™XT 4Flow™ , Strep-Tactin ™XT 4Flow™ hög kapacitet har en högre densitet av immobiliserat Strep-Tactin ™XT, vilket leder till ett 2 gånger högre utbyte av renat protein.
  • Dessutom Strep-™Tactin XT 4Flow™ tillåter applicering av denatureringsmedel såsom urea.
Specifikationer
Typ av stöd 4% agaros, tvärbunden
Partikelstorlek 50 till 150μ m
Kvantitet 1 x 5 mL
För användning med (applikation) HPLC/FPLC
Mål Twin-Strep-Tag™ och Strep-tag ™II
Formatera Förpackad patron
Endast för forskning.