Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ hög kapacitet FPLC kolumn
Produktkod. 30117607 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30117607 5 mL
30117608 50 pmol RNA per reaktion
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30117607 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 21258001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Strep-Tactin™ 4Flow™ hög kapacitet FPLC kolumn för att rena Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ hög kapacitet FPLC kolumner är utformade för att rena ™Strep-tag II och Twin-Strep-tag™ proteiner via affinitetskromatografi i automatiserad proteinrening med HPLC/FPLC-enheter som Äkta™ system (Cytiva ).
  • Rekommenderas för alla proteinklasser på grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95%) och hög bindningsaffinitet
  • 4% tvärbundna agarospärlor kopplade till Strep-Tactin™ för enkel rening av proteiner med Strep-tag II ™eller a Twin-Strep-tag™
  • Flera regenereringscykler möjliga utan förlust av bindningskapacitet
  • Idealiskt alternativ för proteiner som är svåra att eluera från Strep-Tactin ™XT 4Flow™ hartser
  • Biotinylerade proteiner binder också till Strep-Tactin™ 4Flow™ hög kapacitet och måste blockeras med BioLock
Specifikationer
Bindande kapacitet 20 mg/ml harts
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Beskrivning 4% agaros, tvärbunden
Partikelstorlek 50 till 150μ m
Form Hartsuppslamning
Kvantitet 5 mL
Proteinform Tetrameriskt protein
Mål Proteiner märkta med Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; korsreaktivitet: biotin
Typ Kolumn
Slutlig produkttyp Affinitetskromatografiutrustning
Ligandtyp Twin-Strep-tagg™ ; Strep-™tag II; korsreaktivitet: biotin
Stationär fas Agaros
Formatera FPLC kolumn
Kolumntyp Förpackad gravitationsflödeskolonn