Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Konjugera
Produktkod. 12698247 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Produkttyp:
AP Konjugerade
HRP-konjugat
Förpackningsstorlek:
500µL
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12698247 HRP-konjugat Varje
12806516 AP Konjugerade 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12698247 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 21502001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Strep-Tactin™ konjugerar med AP eller HRP för detektion av Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Streptavidinvarianten Strep-Tactin™ finns som konjugat med pepparrotsperoxidas (HRP) eller med alkaliskt fosfatas (AP ) för snabb och riktad detektering av N-terminalt, C-terminalt eller internt märkt Strep-tag II ™eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner överförda till ett blotting-membran eller infångade på en mikroplatta.
  • Båda konjugaten är lämpliga för kromogen reaktion, medan Strep-Tactin™ HRP kan också användas för kemiluminescensreaktioner.
  • Beroende på värdorganismen kan proteinextrakt innehålla små mängder biotinylerade proteiner, t.ex. biotinkarboxylbärarproteinet (BCCP, 22 kDa) från E. coli.
  • Biotinblockerande buffert rekommenderas för blockering av sådana biotinylerade proteiner på western blottar före detektion av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner med Strep-Tactin™ HRP för att förhindra upptäckt av falskt positiva band.
  • För detta ändamål innehåller Biotin Blocking Buffer det tetramera biotinbindande proteinet avidin, som selektivt binder biotinylerade proteiner.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Produkttyp HRP-konjugat
Endast för forskning.