Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Magnetiska mikropärlor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16441485 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
750μ L för isolering från 5 x 10 8 celler
Produktkod. 16441485
Brand: IBA Lifesciences 65510050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ Magnetiska mikropärlor möjliggör en snabb och ekonomisk cellisolering.
  • Strep-Tactin™ Magnetiska mikropärlor är mikrosfärer kovalent kopplade till Strep-Tactin™ .
  • De är lämpliga för märkning av antigenspecifika cytotoxiska T-celler (MHC I Streptamer™ ) eller ytmarkörspecifika celler (Fab-TACS™/Nano-TACS™ ).
  • För att rikta in sig på specifika celler, MHC I-komplex, lågaffinitets-Fab-fragment eller nanokroppar fuserade till en Twin-Strep-tag™ (MHC I-Streps, Fab-Streps eller Nano-Streps) krävs förutom fluorescerande Strep-Tactin™ .
  • Strep-Tactin™ multimeriserar MHC I-Streps eller Fab-/Nano-Streps, vilket säkerställer stabil bindning till celler.
  • De resulterande magnetiska komplexen kan användas för att märka celler som är specifika för respektive peptidladdad MHC I-molekyl eller för en utvald ytmarkör.
  • Tillsatsen av biotin reverserar multimeriseringen och orsakar dissociationen av MHC I-Streps eller Fab-/Nano-Streps från cellytan.
  • Det fullständiga avlägsnandet av alla märkningsreagens tillåter seriellt positivt urval såväl som utarmningssteg och reserverar cellerna’ full biologisk aktivitet.
Specifications
Kapacitet (metrisk) 750μ L
Formulering Strep-Tactin™ kovalent kopplad till polysackaridbelagda magnetiska mikropärlor
Kit Innehåll Suspension i Dulbeccos fosfatbuffrad saltlösning (DPBS) utan Ca och Mg, innehåller KCl och 0,1 % natriumazid
Innehåll och lagring 2 °C till °8 C, frys inte
Partikelstorlek 1 till 3μ m
Kvantitet 750μ L för isolering från 5 x 10 8 celler
Typ Magnetisk affinitetskula
Endast för forskning.