Beskrivning
- Strep-Tactin™ konjugerad till antingen R-Phycoerythrin (PE) eller Allophycocyanin (APC) är lämplig för färgning eller isolering av antigenspecifika cytotoxiska T-celler (MHC I) Streptamer™ ) eller ytmarkörspecifika celler (Fab-TACS™/Nano-TACS™ ) baserat på IBAs streptagg™ teknologi.
- För att rikta in sig på specifika celler, MHC I-komplex, lågaffinitets-Fab-fragment eller nanokroppar fuserade till en Twin-Strep-tag™ (MHC I-Streps, Fab-Streps eller Nano-Streps) krävs förutom fluorescerande Strep-Tactin™ .
- Strep-Tactin™ multimeriserar MHC I-Streps eller Fab-/Nano-Streps, vilket säkerställer stabil bindning till celler.
- De resulterande fluorescerande komplexen kan användas för att färga celler som är specifika för respektive peptidladdad MHC I-molekyl eller för en utvald ytmarkör.
- Tillsatsen av biotin reverserar multimeriseringen och orsakar dissociationen av MHC I-Streps eller Fab-/Nano-Streps från cellytan.
- Det fullständiga avlägsnandet av alla märkningsreagenser bevarar cellerna’ full biologisk aktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kit Innehåll | 50 tester a 1 till 2 x 10 6 celler |
| Kvantitet | 50 tester |
| Etikett eller färgämne | PE-konjugat |
Endast för forskning.