Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE eller APC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15663888 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Etikett eller färgämne:
APC-konjugat
PE-konjugat
Förpackningsstorlek:
50µL
Produktkod. 15663888
Brand: IBA Lifesciences 65010001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fluorofor-konjugerad Strep-Tactin™ för cellfärgning med PE eller APC
  • Strep-Tactin™ konjugerad till antingen R-Phycoerythrin (PE) eller Allophycocyanin (APC) är lämplig för färgning eller isolering av antigenspecifika cytotoxiska T-celler (MHC I) Streptamer™ ) eller ytmarkörspecifika celler (Fab-TACS™/Nano-TACS™ ) baserat på IBAs streptagg™ teknologi.
  • För att rikta in sig på specifika celler, MHC I-komplex, lågaffinitets-Fab-fragment eller nanokroppar fuserade till en Twin-Strep-tag™ (MHC I-Streps, Fab-Streps eller Nano-Streps) krävs förutom fluorescerande Strep-Tactin™ .
  • Strep-Tactin™ multimeriserar MHC I-Streps eller Fab-/Nano-Streps, vilket säkerställer stabil bindning till celler.
  • De resulterande fluorescerande komplexen kan användas för att färga celler som är specifika för respektive peptidladdad MHC I-molekyl eller för en utvald ytmarkör.
  • Tillsatsen av biotin reverserar multimeriseringen och orsakar dissociationen av MHC I-Streps eller Fab-/Nano-Streps från cellytan.
  • Det fullständiga avlägsnandet av alla märkningsreagenser bevarar cellerna’ full biologisk aktivitet.
Specifikationer
Kit Innehåll 50 testar a 1 till 2 x10 6 celler
Kvantitet 50 tester
Etikett eller färgämne APC-konjugat
Endast för forskning.