Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ protein som lyofiliserat pulver
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17079133 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Produktkod. 17079133
Brand: IBA Lifesciences 21204001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Strep-Tactin™ protein som lyofiliserat pulver kan användas för reversibel immobilisering av biotinylerade analyter eller Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
Strep-Tactin™ är en streptavidinvariant, som kan användas för beläggning av olika ytor. Den är optimerad för bindning av Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner men bibehåller fortfarande förmågan att fånga biotinylerade mål. Därför kan den användas för analysutveckling och proteininteraktionsstudier, inklusive experiment som närhetsberoende biotinidentifiering (BioID).
Specifikationer
Bindande kapacitet >50 nmol/mg
Form Vätska