Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Sepharose™ Harts
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
20ml
Varje
Beskrivning
- Strep-Tactin™ Sepharose™ är en 4% agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin™ och tillämplig för rening av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
- På grund av den låga koncentrerade agarosen är den särskilt lämplig för stora proteiner, speciellt om affiniteten till Strep-Tactin ™XT 4Flow™ är för hög.
- Den bredmaskiga polymeren möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen.
- Suspensionen kan användas för packning av gravitationsflödeskolonner eftersom hartset är optimerat för kolonnaffinitetskromatografi snarare än för satsvis rening.
- För att packa en kolonn med 1 ml hartsbäddvolym krävs 2 ml 50 % suspension.
Observera det Strep-Tactin™ Sepharose™ är inte kompatibel med HPLC/FPLC på grund av den låga tryckstabiliteten.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Strep-Tactin Sepharose Suspension |
| Kvantitet | 4 mL |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Used Preferentially for Gravity Flow Purification of Recombinant Strep-Tag Proteins |
| Matris | Strep-Tactin Sepharose |
Endast för forskning.