Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Sepharose™ Harts
Produktkod. p-7230574 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
20ml
Varje
Produktkod. 12723074
Brand: IBA Lifesciences 21201002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Strep-Tactin™ Sepharose™ harts är en 50 % suspension för att rena Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-Tactin™ Sepharose™ är en 4% agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin™ och tillämplig för rening av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
  • På grund av den låga koncentrerade agarosen är den särskilt lämplig för stora proteiner, speciellt om affiniteten till Strep-Tactin ™XT 4Flow™ är för hög.
  • Den bredmaskiga polymeren möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen.
  • Suspensionen kan användas för packning av gravitationsflödeskolonner eftersom hartset är optimerat för kolonnaffinitetskromatografi snarare än för satsvis rening.
  • För att packa en kolonn med 1 ml hartsbäddvolym krävs 2 ml 50 % suspension.
Observera det Strep-Tactin™ Sepharose™ är inte kompatibel med HPLC/FPLC på grund av den låga tryckstabiliteten.
Specifikationer
Produkttyp Strep-Tactin Sepharose Suspension
Kvantitet 4 mL
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Used Preferentially for Gravity Flow Purification of Recombinant Strep-Tag Proteins
Matris Strep-Tactin Sepharose
Endast för forskning.