Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ TACS Agaros
Produktkod. 17247750 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 mL
20 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17247750 4 mL
17257750 20 mL
17267750 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17247750 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 66350002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
50 % suspension för spårlös affinitetscell och exosomisolering
  • Strep-Tactin™ TACS Agaros innehåller agarosmakropärlor belagda med streptavidinvarianten Strep-Tactin™ .
  • En speciell tvärbindning tillåter användning för tillvägagångssätt för cellisolering och utarmning.
  • Det utvecklades för kolumnbaserat spårlöst affinitetscellval (Fab-TACS™/Nano-TACS™ ).
  • I detta tillvägagångssätt smälte Fab-fragment till en Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) eller nanobodies (Nano-Streps) är bundna till Strep-Tactin™ på agarosmatrisen.
  • Efter att specifikt fångat celler frigörs Fab-/Nano-Streps från Strep-Tactin™ Agaros genom biotintillsats.
  • På detta sätt är de eluerade cellerna redo för ytterligare nedströmsapplikationer.
  • Samma princip gäller för exosomisolering (Fab-TACS™ för exosomer)
  • Alternativt till Fab-Streps/Nano-Streps är det möjligt att binda Twin-Strep-märkta, destiobiotinylerade eller biotinylerade antikroppar (irreversibel bindning) till detta harts.
  • Detta gör Strep-Tactin™ TACS Agaros också lämplig för negativ cellurval eller utarmningsmetoder.
  • Suspensionen kan användas för packning av gravitationsflödeskolonner eftersom hartset är optimerat för kolonnaffinitetskromatografi.
  • För att packa en kolonn med 1 ml hartsbäddvolym krävs 2 ml 50 % suspension.
Specifikationer
Bindande kapacitet Biotinbindningskapacitet> 40 nmol/ml harts
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Formulering 50 % suspension i buffert, pH 8: 100 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % natriumazid
Typ av stöd Tvärbunden agaros
För användning med (applikation) För packning av gravitationsflödeskolonner för affinitetskromatografiska celler eller exosomisolering
Endast för forskning.