Beskrivning
- Strep-Tactin™ TACS Agaroskolonner innehåller agarosmakropärlor belagda med streptavidinvarianten Strep-Tactin™ .
- En speciell tvärbindning tillåter användning för tillvägagångssätt för cellisolering och utarmning.
- De utvecklades för kolumnbaserat spårlöst affinitetscellselektion (Fab-TACS™/Nano-TACS™ ).
- I detta tillvägagångssätt smälte Fab-fragment till en Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) eller nanobodies (Nano-Streps) är bundna till Strep-Tactin™ på agarosmatrisen.
- Efter att specifikt fångat celler frigörs Fab-/Nano-Streps från Strep-Tactin™ Agaros genom biotintillsats.
- På detta sätt elueras cellerna redo för ytterligare nedströmsapplikationer.
- Samma princip gäller för exosomisolering (Fab-TACS™ för exosomer).
- Alternativt till Fab-Streps/Nano-Streps är det möjligt att ladda kolonner med Twin-Strep-märkta, destiobiotinylerade eller biotinylerade antikroppar (irreversibel bindning).
- Detta gör Strep-Tactin™ TACS Agaroskolonner är också lämpliga för negativ cellurval eller utarmning.
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Förpackad i buffert, pH 8: 100 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % natriumazid |
| Typ av stöd | Tvärbunden agaros |
| För användning med (applikation) | Affinitetskromatografisk cell- eller exosomisolering |
| Kapacitet (metrisk) | 0.3 mL |
Endast för forskning.