Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Kolumn
Produktkod. 16604724 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
10 mL
5 x 0.2 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16604724 1 mL
16694714 5 x 0.2 mL
16614724 5 mL
16624724 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16604724 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 25012001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gravity flow kolonn för att rena Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ kolonner innehåller en 4% agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin ™XT och är tillämpliga för rening av Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner via gravitationsflöde.
  • På grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95 %), och högsta bindningsaffinitet, rekommenderas hartset för alla proteinklasser, speciellt för låga mängder eller utmanande proteiner.
  • Den lågkoncentrerade agarosen möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen, vilket gör den särskilt lämplig för rening av högmolekylära mål.
  • Dessutom Strep-™Tactin XT 4Flow™ möjliggör applicering av denatureringsmedel såsom urea.
  • För att minska väntetiden under prov- och buffertappliceringen rekommenderas användning av appliceringshjälpmedlet WET FRED.
Specifikationer
Matris 4% agaros, tvärbunden
Partikelstorlek 50 till 150μ m
Kvantitet 1 mL
Mål Twin-Strep-Tag™ och Strep-tag ™II
Formatera Förpackad Gravity Flow Column
Endast för forskning.