Beskrivning
- Strep-™Tactin XT 4Flow™ kolonner innehåller en 4% agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin ™XT och är tillämpliga för rening av Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner via gravitationsflöde.
- På grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95 %), och högsta bindningsaffinitet, rekommenderas hartset för alla proteinklasser, speciellt för låga mängder eller utmanande proteiner.
- Den lågkoncentrerade agarosen möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen, vilket gör den särskilt lämplig för rening av högmolekylära mål.
- Dessutom Strep-™Tactin XT 4Flow™ möjliggör applicering av denatureringsmedel såsom urea.
- För att minska väntetiden under prov- och buffertappliceringen rekommenderas användning av appliceringshjälpmedlet WET FRED.
Specifikationer
Specifikationer
| Matris | 4% agaros, tvärbunden |
| Partikelstorlek | 50 till 150μ m |
| Kvantitet | 5 mL |
| Mål | Twin-Strep-Tag™ och Strep-tag ™II |
| Formatera | Förpackad Gravity Flow Column |
Endast för forskning.