Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Hög kapacitet kolumn
Produktkod. 16634734 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
10 mL
5 x 0.2 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16634734 10 mL
16604734 5 x 0.2 mL
16614734 1 mL
16624734 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16634734 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 25034001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7745.00 SEK
    6655.25 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1089.75 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Gravity flow kolonn för att rena Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ högkapacitetskolonner innehåller en 4 % agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin ™XT och är användbara för rening av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner via gravitationsflöde.
  • På grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95 %), och högsta bindningsaffinitet, rekommenderas hartset för alla proteinklasser, speciellt för låga mängder eller utmanande proteiner.
  • Den lågkoncentrerade agarosen möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen, vilket gör den särskilt lämplig för rening av mål med hög molekylvikt.
  • Dessutom Strep-Tactin ™XT 4Flow™ hög kapacitet tillåter applicering av denatureringsmedel såsom urea.
  • I jämförelse med Strep-Tactin ™XT 4Flow™ , Strep-Tactin ™XT 4Flow™ hög kapacitet har en högre densitet av immobiliserat Strep-Tactin ™XT, vilket leder till ett 2 gånger högre utbyte av renat protein.
  • För att minska väntetiden under prov- och buffertappliceringen rekommenderas användning av appliceringshjälpmedlet WET FRED.
Specifikationer
Matris 4% agaros, tvärbunden
Partikelstorlek 50 till 150μ m
Kvantitet 10 mL
Mål Twin-Strep-Tag™ och Strep-tag ™II
Formatera Förpackad Gravity Flow Column
Endast för forskning.