Läs mer
IBA Lifesciences Strep-™Tactin XT 4Flow™ Snurrkolumnsats med hög kapacitet
Handla allt IBA Lifesciences ProdukterBeskrivning
- Strep-™Tactin XT 4Flow™ hög kapacitet Spin Column Kit är perfekt lämplig för snabb rening av ™Strep-tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner från flera små prover parallellt.
- Satsen innehåller:
- Tvättbuffert
- Elueringsbuffert
- Strep-™Tactin XT 4Flow™ högkapacitetsharts (50 % suspension)
- Tomma spin-kolumner (40 kolumner)
- Spinnkolonnerna är inte förfyllda med harts för att möjliggöra en kundspecifik applikation och experimentell design.
- Om spinnkolumnerna är fyllda med t.ex. 100μ L ™Strep-Tactin XT 4Flow™ högkapacitetsharts (50μ L kolonnbäddsvolym) upp till 600μ g protein kan renas.
- Frittan (maskstorlek 10μ m) i den nedre delen av de tomma centrifugeringskolonnerna se till att hartset förblir i centrifugeringskolonnen medan prov eller buffert strömmar igenom snabbt under centrifugeringsprocessen.
- Spinkolonnerna är kompatibla med konventionella 1,5 mL eller 2,0 mL reaktionsrör.
- Den maximala påfyllningsvolymen är 700μ L.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av stöd | 4% agaros, tvärbunden |
| Arbetsflödessteg | Proteinrening |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Provvolym | max. 700μ L |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |
| Bindande kapacitet | 600μ g/50μ L hartsbädd |
Endast för forskning.