Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Harts
Produktkod. p-7230526 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Produktkod. 16664714
Brand: IBA Lifesciences 25010002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Strep-Tactin ™XT 4Flow™ harts är en 50 % suspension för att rena Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ är en 4 % agaros kopplad med streptavidinvarianten Strep-Tactin ™XT och användbar för rening av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
  • På grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95 %), och högsta bindningsaffinitet, rekommenderas hartset för alla proteinklasser, speciellt för låga mängder eller utmanande proteiner.
  • Den lågkoncentrerade agarosen möjliggör enkel vidhäftning av större proteiner till den stationära fasen, vilket gör den särskilt lämplig för rening av högmolekylära mål.
  • Dessutom Strep-™Tactin XT 4Flow™ möjliggör applicering av denatureringsmedel såsom urea.
  • Suspensionen kan användas för packning av gravitationsflödeskolonner eftersom hartset är optimerat för kolonnaffinitetskromatografi snarare än för satsvis rening.
  • För att packa en kolonn med 1 ml hartsbäddvolym krävs 2 ml 50 % suspension.
Specifikationer
Matris 4% agaros, tvärbunden
Partikelstorlek 50 till 150μ m
Kvantitet 4 mL
Mål Twin-Strep-Tag™ och Strep-tag ™II
Formatera Förpackad Gravity Flow Column
Endast för forskning.