Läs mer
IBA Lifesciences™ Strep-Tactin™ XT BLI kopplingssats för beläggning av biosensorer
Produktkod. 17580655 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17580655 1 Kit
1 options
Produktkod. 17580655 Leverantör IBA Lifesciences™ Leverantörsnummer 24380000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9576.88 SEK
    9180.54 SEK / 1 uppsättningar
    Save 396.34 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
XT BLI Coupling Kit kan användas för beläggning av BLI-biosensorer för reversibel infångning och analys av proteiner.
Strep-Tactin™ XT BLI Coupling Kit är avsedd för platsriktad, reversibel infångning av Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner för biomolekylär interaktionsanalys med hjälp av Bio-Layer Interferometry (BLI). pM-affiniteten för Strep-Tactin™ XT för Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner tillåter specifik infångning även från komplexa prover, såsom odlingssupernatanter. Belagda biosensorer kan enkelt regenereras genom applicering av den medföljande regenereringsbufferten utan förlust av Strep-Tactin™ XT-beläggning, som möjliggör flera användningsområden.
  • Ger Strep-Tactin™ XT, immobiliseringsbuffert, etanolamin, EDC och s-NHS tillräckligt för beläggning av 96 biosensorer (1 bricka)
Specifikationer
Bindande styrka I lågt pM-intervall
Detektionsmetod Optisk biosensorteknologi
För användning med (utrustning) Bio-Layer Interferometry (BLI) System
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Kvantitet 1 Kit
För användning med (applikation) Biomolekylär interaktionsanalys
Ligandtyp Strep-Tactin™ XT
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • strep-tactinXT BLI coupling kit for interaction analysis
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tris, EDTA