Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Buffer Set
Produktkod. 17044437 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
1 sats
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 17044437
Brand: IBA Lifesciences 21043000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Strep-Tactin™XT protein purification buffer set with wash, elution and regeneration buffer
Strep-Tactin™XT Buffer Set contains all buffers necessary for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins with Strep-Tactin™XT as well as for subsequent regeneration of the resin. 10x Buffer W is a 10x concentrated wash buffer for Strep-Tactin™ and Strep-Tactin™XT resins. It removes unbound molecules from the affinity chromatography matrix during Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ fusion protein purification. 10x Buffer BXT is a 10x concentrated Strep-Tactin™XT elution buffer containing biotin. Biotin is a water-soluble B-complex vitamin, also known as vitamin B7 or vitamin H. It binds to Strep-Tactin™XT with very high affinity but reversibly and, thereby, allows the efficient elution of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins from the resin. Please note that 10x Buffer BXT is not applicable for elution of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins from Strep-Tactin™, since biotin irreversibly binds to these resins, and, thus, Strep-Tactin™ cannot be regenerated. Buffer XT-R is a ready-to-use Strep-Tactin™XT regeneration buffer containing magnesium chloride for competitive displacement of biotin from the modified biotin-binding pocket of Strep-Tactin™XT after the elution of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins. Please note that the Strep-Tactin™XT Buffer Set is not applicable for Strep-Tactin™.
Specifikationer
Koncentration 10 x concentrated
Kit Innehåll 100 mL 10 x Buffer W, 25 mL 10 x Buffer BXT, 250 mL Buffer XT-R
Frakt skick room temperature
Form Reagenslösning
Kvantitet 1 sats
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1SET Strep-TactinXT Purification Buffer Set
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.