Läs mer
IBA Lifesciences™ Strep-Tactin™ XT-belagd mikroplatta
Produktkod. 17812628 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
17812628 Klart
1 options
Produktkod. 17812628 Leverantör IBA Lifesciences™ Leverantörsnummer 25101001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    856.85 SEK / Paket med 1
    Save 178.15 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Färdig att använda 96-brunnars mikroplatta för analystillämpningar
På grund av den höga specificiteten och affiniteten (nM-pM) för streptavidinvarianten Strep-Tactin™ XT, Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner kan selektivt och stabilt fångas in även från komplexa blandningar. Biomolekyler av intresse presenteras för interagerande partners på ett enhetligt sätt vilket resulterar i tillförlitliga och reproducerbara analyser.
  • Användsfärdig Strep-Tactin XT-™belagd mikroplatta (12 x 8-brunnars remsor) för ligandbindningsanalyser, immunanalyser, enzymanalyser eller diagnostiska analyser under förhållanden med hög genomströmning.
  • Det fastfasiga, flerbrunnsformatet är kompatibelt med vanliga flerkanalspipetter och automatiserade plattläsare.
  • Twin-Strep-tag™ fusionsproteinbindningskapacitet bestämd med bakteriellt alkaliskt fosfatas (97 kDa) är 4 pmol för 200μ L inkubationsvolym.
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Array 12 x 8
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Material Plast
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Strep-TactinXT
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Endast för forskning.