Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT konjugat
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Etikett eller färgämne:
DY-488
DY-549
DY-649
Beskrivning
Strep-™Tactin XT är en streptavidinvariant, som binder till Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™ med hög affinitet och specificitet.
Den finns tillgänglig som konjugat med fluorescerande färgämnen (DY-488, DY-549, DY-649) för snabb och riktad detektion av N-terminalt, C-terminalt såväl som internt märkt Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i applikationer som ELISA , FACS immunohistokemi och immuncytokemi.
Absorptions-/emissionsmaxima för de fluorescerande färgämnena är:
•DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.10 mL |
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Formulering | Strep-Tactin ™XT konjugerad med DY-488 |
| Kit Innehåll | Lösning i PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA |
| Innehåll och lagring | Outspädd: 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus; Utspädd: -25 °C till -15 °C |
| Kvantitet | 50μ g |
| För användning med (applikation) | ELISA, FACS , western blöt, immunfluorescens |
| Mål | Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™ |
| Typ | Konjugera |
| Etikett eller färgämne | DY-488 |
Endast för forskning.