Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT konjugat
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16431475 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Etikett eller färgämne:
DY-488
DY-549
DY-649
Produktkod. 16431475
Brand: IBA Lifesciences 21565050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Strep-Tactin ™XT konjugerar med fluorescerande märkning för att detektera Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
Strep-™Tactin XT är en streptavidinvariant, som binder till Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™ med hög affinitet och specificitet.
Den finns tillgänglig som konjugat med fluorescerande färgämnen (DY-488, DY-549, DY-649) för snabb och riktad detektion av N-terminalt, C-terminalt såväl som internt märkt Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i applikationer som ELISA , FACS immunohistokemi och immuncytokemi.
Absorptions-/emissionsmaxima för de fluorescerande färgämnena är:
•DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.10 mL
Koncentration 0.5 mg/mL
Formulering Strep-Tactin™XT conjugated with DY-549
Kit Innehåll Lösning i PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Innehåll och lagring Outspädd: 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus; Utspädd: -25 °C till -15 °C
Kvantitet 50μ g
För användning med (applikation) ELISA, FACS , western blöt, immunfluorescens
Mål Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™
Typ Konjugera
Etikett eller färgämne DY-549
Endast för forskning.