Läs mer
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT konjugat
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7230581 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Etikett eller färgämne:
DY-488
DY-549
DY-649
Produktkod. 16401475
Brand: IBA Lifesciences 21562050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Strep-Tactin ™XT konjugerar med fluorescerande märkning för att detektera Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
Strep-™Tactin XT är en streptavidinvariant, som binder till Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™ med hög affinitet och specificitet.
Den finns tillgänglig som konjugat med fluorescerande färgämnen (DY-488, DY-549, DY-649) för snabb och riktad detektion av N-terminalt, C-terminalt såväl som internt märkt Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i applikationer som ELISA , FACS immunohistokemi och immuncytokemi.
Absorptions-/emissionsmaxima för de fluorescerande färgämnena är:
•DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.10 mL
Koncentration 0.5 mg/mL
Formulering Strep-Tactin ™XT konjugerad med DY-488
Kit Innehåll Lösning i PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Innehåll och lagring Outspädd: 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus; Utspädd: -25 °C till -15 °C
Kvantitet 50μ g
För användning med (applikation) ELISA, FACS , western blöt, immunfluorescens
Mål Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™
Typ Konjugera
Etikett eller färgämne DY-488
Endast för forskning.