Läs mer
Cytiva Strep-Tactin™ XT Sepharose™ Kromatografiharts
Produktkod. 16486149 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
10 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
16486149 10 ml 10ml
16496149 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16486149 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29401324
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kromatografiharts för rening av rekombinanta proteiner märkta med en Strep-tag™ II och Twin-Strep-tag™ .
  • Mycket ren Strep-tag II och Twin-Strep-tag rekombinanta proteiner
  • Snabba reningar med enkel eluering
  • Fysiologiska tillstånd och mild eluering bevarar målproteinaktiviteten
  • Snabb och enkel regenerering
  • Kompatibel med ett brett utbud av rengöringsmedel, denatureringsmedel och andra tillsatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stabilitet Stabil i alla vanliga vattenhaltiga buffertar
För användning med (applikation) Rening av rekombinanta proteiner märkta med Strep-tag II och Twin-Strep-tag
Förvaringskrav 2 till 8 °C i 20 % etanol
Bindande kapacitet Cirka 10 mg protein med Strep-tag II eller Twin-Strep-tag/ml harts
Partikelstorlek 34 μm
Matris Stel, tvärbunden agaros, sfärisk
pH-intervall 6 till 10 pH
Densitet (metrisk) Cirka 5 mg/ml harts
Ligandtyp Strep-Tactin XT
Förpackningsmängd 10 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • StrepTactin XT Sepharose, 10 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.