Läs mer
Cytiva Strep-Tactin™ XT Sepharose™ Kromatografiharts
Handla allt Cytiva Produkter
Förpackningsmängd:
10 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
Beskrivning
- Mycket ren Strep-tag II och Twin-Strep-tag rekombinanta proteiner
- Snabba reningar med enkel eluering
- Fysiologiska tillstånd och mild eluering bevarar målproteinaktiviteten
- Snabb och enkel regenerering
- Kompatibel med ett brett utbud av rengöringsmedel, denatureringsmedel och andra tillsatser
Specifikationer
Specifikationer
| Stabilitet | Stabil i alla vanliga vattenhaltiga buffertar |
| För användning med (applikation) | Rening av rekombinanta proteiner märkta med Strep-tag II och Twin-Strep-tag |
| Förvaringskrav | 2 till 8 °C i 20 % etanol |
| Bindande kapacitet | Cirka 10 mg protein med Strep-tag II eller Twin-Strep-tag/ml harts |
| Partikelstorlek | 34 μm |
| Matris | Stel, tvärbunden agaros, sfärisk |
| pH-intervall | 6 till 10 pH |
| Densitet (metrisk) | Cirka 5 mg/ml harts |
| Ligandtyp | Strep-Tactin XT |
| Förpackningsmängd | 50 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- StrepTactin XT Sepharose, 50 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.