Läs mer
Cytiva Strep-Tactin™ XT Sepharose™ Kromatografiharts
Produktkod. p-7184520 Handla allt Cytiva Produkter
Förpackningsmängd:
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
Produktkod. 16486149
Brand: Cytiva 29401324
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kromatografiharts för rening av rekombinanta proteiner märkta med en Strep-tag™ II och Twin-Strep-tag™ .
  • Mycket ren Strep-tag II och Twin-Strep-tag rekombinanta proteiner
  • Snabba reningar med enkel eluering
  • Fysiologiska tillstånd och mild eluering bevarar målproteinaktiviteten
  • Snabb och enkel regenerering
  • Kompatibel med ett brett utbud av rengöringsmedel, denatureringsmedel och andra tillsatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stabilitet Stabil i alla vanliga vattenhaltiga buffertar
För användning med (applikation) Rening av rekombinanta proteiner märkta med Strep-tag II och Twin-Strep-tag
Förvaringskrav 2 till 8 °C i 20 % etanol
Bindande kapacitet Cirka 10 mg protein med Strep-tag II eller Twin-Strep-tag/ml harts
Partikelstorlek 34 μm
Matris Stel, tvärbunden agaros, sfärisk
pH-intervall 6 till 10 pH
Densitet (metrisk) Cirka 5 mg/ml harts
Ligandtyp Strep-Tactin XT
Förpackningsmängd 10 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • StrepTactin XT Sepharose, 10 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.