Läs mer
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic Conjugate
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8010674 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Etikett eller färgämne:
DY-488
DY-549
DY-649
HRP-konjugat
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12618257
Brand: IBA Lifesciences 21509001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
StrepMAB-Classic-konjugat är monoklonala antikroppar med olika konjugat för att detektera Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
StrepMAB-Classic är en mycket selektiv, murin monoklonal antikropp för detektion av Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i applikationer som western blots, ELISA , FACS immunohistokemi och immuncytokemi.
Den finns tillgänglig kopplad till fluorescerande färgämnen (DY-488, DY-549, DY-649).
Absorptions-/emissionsmaxima för de fluorescerande färgämnena är:
• DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Observera: För att fånga Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner på fasta faser rekommenderas användning av StrepMAB-Immo eller Strep-™Tactin XT på grund av bindningsaffiniteten i pM-intervallet.
Specifikationer
Beskrivning Ej lyofiliserad
Kit Innehåll Suspension i PBS
Innehåll och lagring Outspädd: 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus; Utspädd: -25 °C till -15 °C
Form Flytande suspension
Kvantitet 75μ g
För användning med (applikation) RUO
Mål Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™
Typ Konjugera
Etikett eller färgämne HRP-konjugat
Endast för forskning.