Läs mer
IBA GmbH™ StrepMAB-Immo Chromeo 488 Conjugate
Produktkod. 15322016 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15322016 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 15322016 Leverantör IBA GmbH™ Leverantörsnummer 21546050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
IBA GmbH™ StrepMAB-Immo Chromeo 488 Conjugate is and antibody for detection of Strep-tag™ and Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • For the detection of Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ in Immunofluorescence, FACS and more
  • Contains StrepMAB-Immo conjugated to Chromeo 488
  • 1 x 50μg fluorescent conjugate
Specifikationer
Kvantitet 50 μg