Läs mer
IBA Lifesciences StrepMAB-Immo-konjugat
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16421475 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Etikett eller färgämne:
DY-488
DY-549
DY-649
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. 16421475
Brand: IBA Lifesciences 21564050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
StrepMAB-Immo-konjugat är monoklonala antikroppar med olika fluorescerande konjugat för att detektera Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
StrepMAB-Immo fluorescerande konjugat är murina monoklonala antikroppar med hög affinitet, som är särskilt lämpade för detektion av Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i applikationer som ELISA , FACS immunohistokemi och immuncytokemi.
Den nästan irreversibla bindningen valideras för fusionsproteiner som bär en C- eller N-terminal Strep-tag II ™som ger en N-terminal förlängning av en SerAla-linker (rekombinant protein-SA-WSHPQFEK eller SA-WSHPQFEK-rekombinant protein).
Proteiner som innehåller ™Strep-tag II med andra N-terminala sekvenser än SerAla är bundna med reducerad affinitet i de fall som testats hittills, Twin-Strep-tag™ innehåller alltid SerAla-länken (WSHPQFEK-GGGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). StrepMAB-Immo finns som konjugat med olika fluorescerande färgämnen (DY-488, DY-549, DY-649).
Absorptions-/emissionsmaxima för de fluorescerande färgämnena är:
•DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Observera: För detektering av Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i western blöts, användningen av StrepMAB-Classic eller Strep-Tactin™ rekommenderas.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.10 mL
Koncentration 0.5 mg/mL
Kit Innehåll Lösning i PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Innehåll och lagring Outspädd: 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus; Utspädd: -25 °C till -15 °C
Kvantitet 50μ g
För användning med (applikation) ELISA, FACS immunofluorescens
Mål Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™
Typ Konjugera
Etikett eller färgämne DY-488
Endast för forskning.