Läs mer
IBA Lifesciences StrepMAB-Immo-konjugat
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Beskrivning
Den nästan irreversibla bindningen valideras för fusionsproteiner som bär en C- eller N-terminal Strep-tag II ™som ger en N-terminal förlängning av en SerAla-linker (rekombinant protein-SA-WSHPQFEK eller SA-WSHPQFEK-rekombinant protein).
Proteiner som innehåller ™Strep-tag II med andra N-terminala sekvenser än SerAla är bundna med reducerad affinitet i de fall som testats hittills, Twin-Strep-tag™ innehåller alltid SerAla-länken (WSHPQFEK-GGGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). StrepMAB-Immo finns som konjugat med olika fluorescerande färgämnen (DY-488, DY-549, DY-649).
Absorptions-/emissionsmaxima för de fluorescerande färgämnena är:
•DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Observera: För detektering av Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner i western blöts, användningen av StrepMAB-Classic eller Strep-Tactin™ rekommenderas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.10 mL |
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Kit Innehåll | Lösning i PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA |
| Innehåll och lagring | Outspädd: 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus; Utspädd: -25 °C till -15 °C |
| Kvantitet | 50μ g |
| För användning med (applikation) | ELISA, FACS immunofluorescens |
| Mål | Strep-tag ™II och Twin-Strep-tag™ |
| Typ | Konjugera |
| Etikett eller färgämne | DY-488 |
Endast för forskning.