Läs mer
Streptamine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Streptamine Sulfate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O4.H2O4S/c7-1-3(9)2(8)5(11)6(12)4(1)10;1-5(2,3)4/h1-6,9-12H,7-8H2;(H2,1,2,3,4)/t1-,2+,3-,4+,5-,6-; |
| Formel vikt | 276.0627 |