Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, lyofiliserat pulver
Produktkod. 10394023
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10394023 1 mg Varje
10354073 5 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10394023 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 434301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1614.00 SEK
    1210.65 SEK / 1mg
    Save 403.35 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett bakteriellt härlett biotinbindande protein som enligt uppgift uppvisar mindre ospecifik bindning än avidin.
  • Ett bakteriellt härlett biotinbindande protein som enligt uppgift uppvisar mindre ospecifik bindning än avidin.
  • Bindningsaktiviteten för streptavidin bestäms vara> 11 enheter per mg protein
  • En enhet av bindningsaktivitet definieras som den mängd protein som binder 1μ g biotin (Grön, NM, Biochem . J., 89:599,1963)
  • Streptavidin tillhandahålls i lyofiliserad form i 10 mM fosfatbuffrad saltlösning, pH 7,4
  • Rekonstituera med 1 mL destillerat eller avjoniserat vatten
  • Förvara vid 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Okonjugerad
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Streptavidin tillhandahålls i lyofiliserad form i 10 mM fosfatbuffrad saltlösning, pH 7,4. Rekonstituera med 1 ml destillerat eller avjoniserat vatten. Förvara vid 4 °C.
Frakt skick Våt is
Form Frystorkat material
Produkttyp Streptavidinkonjugat (fluorescerande)