Läs mer
IBA Lifesciences Streptomycin
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7230578 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
Produktkod. 12863186
Brand: IBA Lifesciences 20203010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Streptavidin är ett allmänt använt verktyg för immobilisering och analyser av biotinylerade proteiner eller andra biotinkonjugerade molekyler.
Streptavidin är ett tetrameriskt protein som består av identiska underenheter. Varje subenhet binder specifikt en biotinmolekyl med fM-affinitet, vilket gör den till en av de starkaste icke-kovalenta interaktionerna som är kända. Preparatet innehåller en N- och C-terminal förkortad variant (core streptavidin) med förbättrade egenskaper vad gäller homogenitet, löslighet, resistens mot proteolytisk nedbrytning och tillgänglighet av biotinbindningsfickan jämfört med nativt streptavidin.
Streptavidin:biotin-systemet används i stor utsträckning för immobilisering och detektion av biotinylerade molekyler, som proteiner och nukleinsyror. IBA Lifesciences tillhandahåller bulkmängder av frystorkat streptavidin i tillförlitlig och hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser för att generera streptavidinbelagda ytor (mikroplattor, SPR-chips, pärlor) eller detektionsreagens konjugerade med t.ex. fluorescerande färgämnen.
Observera att streptavidin inte är tillämpligt för detektion, immobilisering och rening av ™Strep-tag II och Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner, eftersom bindningsaffiniteten för båda taggar är för låg.
Specifikationer
Partikelstorlek 13,3 kDa/subenhet
Kvantitet 10 mg
Källa Rekombinant, uttryck i E. coli
Renhet eller kvalitetsklass >95 %
Endast för forskning.