Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, fast
Produktkod. 11570746
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11570746 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11570746 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S888
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett bakteriellt härlett biotinbindande protein som enligt uppgift uppvisar mindre ospecifik bindning än avidin.
  • Ett bakteriellt härlett biotinbindande protein som enligt uppgift uppvisar mindre ospecifik bindning än avidin.
  • Bindningsaktiviteten för streptavidin bestäms vara> 11 enheter per mg protein
  • En enhet av bindningsaktivitet definieras som den mängd protein som binder 1μ g biotin (Grön, NM, Biochem . J., 89:599,1963)
  • Förvara vid 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Okonjugerad
Kvantitet 5 mg
Innehåll och lagring Förvaring vid mottagandet:≤ -20 °C, torka
Frakt skick Rumstemperatur
Form Solid
Produkttyp Streptavidinkonjugat (fluorescerande)