Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin Akrylamid
Produktkod. 10685003
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10685003 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10685003 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S21379
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Streptavidinakrylamid kan sampolymeriseras med akrylamid på polymera ytor för ett enhetligt monoskikt av immobiliserat streptavidin. Streptavidin akrylamid kan också belägga pärlor eller mikrosfärer på 1- till 1000-μ m diameter för användning i en mängd olika affinitetsbindnings- eller reningsapplikationer.
Streptavidinakrylamid kan sampolymeriseras med akrylamid på polymera ytor för att skapa ett enhetligt monolager av immobiliserat streptavidin. Streptavidinet kan sedan användas för biotinylerad sondisolering, med användning av prober, enzymer, antikroppar eller farmaceutiska medel. Streptavidin akrylamid kan belägga polymera ytor såsom pärlor eller mikrosfärer som sträcker sig från 1 till 1000μ m i diameter. Flexibiliteten med att använda streptavidin akrylamid för att belägga dessa ytor möjliggör fullständig anpassning.
Streptavidin-belagda mikrosfärer (mikropartiklar) kan användas för en mängd olika affinitetsbindningsapplikationer. Streptavidin binder snabbt till biotin med en stark icke-kovalent bindning och hög affinitet, vilket gör att detta amplifierade bundna komplex förblir stabilt inom ett område av temperatur- och pH-förhållanden. Detta gör streptavidin-akrylamidbelagda mikrosfärer till ett lämpligt material för farmaceutisk läkemedelstillförsel, 3D-cellodling, bakterieisolering och flödescytometrianalys. Streptavidin-belagda pärlor används ofta för DNA-sekvensering, PCR-produktsanering, cellseparation, DNA-enkelmolekylavbildningsstudier och i en mängd olika diagnostiska tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C.
Frakt skick Rumstemperatur
Form Flytande suspension
Kvantitet 1 mg
För användning med (applikation) Cellodling, bakteriell isolering, flödescytometri, DNA-sekvensering, PCR-produktrensning, cellseparation, DNA-enkelmolekylavbildning
Typ Streptavidin Akrylamid
Etikett eller färgämne Akrylamid
Stationär fas Streptomycin
Kolumntyp Affinitet