Läs mer
Molecular Probes™ Streptavidin - Agaros
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Reaktivitet: SA-Seph 4B reagerar med biotin.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 mg Streptavidin/ml Sepharose Gel |
| Kvantitet | 2 mL |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Frakt skick | Våt is |
| Form | Flytande suspension |
| Produkttyp | Streptavidinkonjugat (fluorescerande) |