Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 405 konjugat
Produktkod. 10412322
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10412322 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10412322 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S32351
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Streptavidin, Alexa Fluor™ 405 konjugat
Vår streptavidin, Alexa Fluor 405-konjugat är en ljus, fotostabil sond med excitations-/emissionsmaxima på 402 och 421 nm. Streptavidin är ett icke-glykosylerat biotinbindande protein som är isolerat från bakterier och har en nästan neutral isoelektrisk punkt. Det används i stor utsträckning för att detektera biotinylerade prober, eftersom det enligt uppgift uppvisar mindre ospecifik bindning än det glykosylerade, biotinbindande proteinet avidin.
Se en urvalsguide för alla Alexa Fluor™ streptavidin och avidinkonjugat .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Alexa Fluor 405
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Flödescytometri, immunanalyser, histokemiska tillämpningar, blottanalys
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska streptavidin Alexa Fluor™ 405 konjugat.
Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Excitation/Emission 402/421
Flödescytometerlaserlinjer 405
Frakt skick Rumstemperatur
Form Solid
Produktlinje Alexa Fluor
Produkttyp Streptavidinkonjugat (fluorescerande)
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 405