Läs mer
Molecular Probes™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 430 konjugat
Beskrivning
Vår Alexa Fluor 430 streptavidinkonjugat är en ljus, grönfluorescerande sond (absorptions-/emissionsmaxima∼ 434/539 nm). Streptavidin, ett icke-glykosylerat biotinbindande protein med en nästan neutral isoelektrisk punkt, uppvisar enligt uppgift mindre ospecifik bindning än avidin.
Se en urvalsguide för alla Alexa Fluor™ streptavidin och avidinkonjugat .
Se en urvalsguide för alla Alexa Fluor™ streptavidin och avidinkonjugat .
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Konjugera | Alexa Fluor 430 |
| Beskrivning | Alexa Fluor™ 430 Streptavidin, 1mg, gult fast ämne, Alexa Fluor™ 430 färgämnestyp, 539 nm emissionsvåglängd, 434 nm excitationsvåglängd, fluorescerande detektionsmetod, för användning med blottanalys, flödescytometri, histokemiska tillämpningar, immunanalyser |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Blotanalys, flödescytometri, histokemiska tillämpningar, immunanalyser |
| Formulering | Fast |
| Inkluderar | 1 injektionsflaska med streptavidin Alexa Fluor™ 430 konjugat |
| Kvantitet | 1 mg |
| Regulatorisk status | Endast för forskningsanvändning (RUO) |
| Innehåll och lagring | -5 °C till -30 °C |
| Visa mer |